T5888
Glyceryl tripalmitate
≥99%
Synonyme(s) :
TG(16:0/16:0/16:0), Glycerol tripalmitate, Tripalmitin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
semisynthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Clé InChI
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- for the generation of calibration curve generation for the quantification of lipids from Azospirillum brasilense
- for the quantification of silk worm embryos and extraembryonic yolk lipids using thin layer chromatography
- for the quantification of triacylglycerol in Neochloris minuta microalgal cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable