Key Documents
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H29NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.41
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable