Key Documents
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H37D7O
Poids moléculaire :
391.68
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable