Merck
188174
(+)-4-Cholesten-3-one
98%
Synonyme(s) :
3-Keto-4-cholestene, 3-Oxo-4-cholestene, 4-Cholesten-3-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-005-1
Beilstein/REAXYS Number:
2224119
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]23/D +91.0°, c = 2 in chloroform
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)