PHL84075
α-Peltatin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥75.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1COc2c1c(c3c(c2)[C@H]([C@@H]5[C@H](COC5=O)C3)c4cc(c(c(c4)OC)O)OC)O
InChI
1S/C21H20O8/c1-25-13-4-9(5-14(26-2)19(13)23)16-11-6-15-20(29-8-28-15)18(22)12(11)3-10-7-27-21(24)17(10)16/h4-6,10,16-17,22-23H,3,7-8H2,1-2H3/t10-,16+,17-/m0/s1
Clé InChI
JGGWNGRBXJWAOC-HKJPBSJPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3