330841W
Avanti
MSI SPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
MSI SPLASH™ LIPIDOMIX for Mass Spec Imaging
About This Item
Produits recommandés
Pureté
(MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1x1 ea (330841W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
formulation
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 110 μg/mLFDS
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100 μg/mLFDS
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 49 μg/mLFDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 23 μg/mLFDS
- 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 105 μg/mLFDS
- 856710L17:0 Lyso PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 3 μg/mLFDS
- 860573PC12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860573P, powder 19 μg/mLFDS
- 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 13 μg/mLFDS
- 860677PC18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860677P, powder 11 μg/mLFDS
- 860569PC17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P, powder 133 μg/mLFDS
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 31 μg/mLFDS - 855679L17:0 Lyso PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 3 μg/mLFDS
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 161 μg/mLFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C