Key Documents
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H78D7NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
855.20
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Description générale
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)