330710X
Avanti
Étalon de spectrométrie de masse SPLASH™ LIPIDOMIX™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Composants
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- 15:0-18:1 (d7) PC100
- 15:0-18:1 (d7) PE7
- 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
- 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
- 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
- 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
- 18:1-(d7) Lyso PC45
- 18:1-(d7) Lyso PE2
- 18:1-(d7) cholesterol ester250
- C18(plasm)-18:1(d9) PC20
- 15:0-18:1-(d7) DAG15
- 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
- d18:1-18:1-(d9) SM20
- C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μMFDS
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 7μMFDS
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 20μMFDS
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 5μMFDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 20μMFDS
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 10μMFDS
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 45μMFDS
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 2μMFDS
- 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 20μMFDS
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 20μMFDS - 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 5μMFDS
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C