Principaux documents
330275W
Avanti
Glycolithocholic acid-D4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H39D4NO4
Poids moléculaire :
437.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
>99% (MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in methanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330275W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C