Key Documents
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H36D4O3
Poids moléculaire :
380.60
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable