Key Documents
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H36D4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.60
Code UNSPSC :
41141802
Nomenclature NACRES :
NA.12
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C