W444165
Jasmolactone
≥95%
Synonyme(s) :
Petal pyranone
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
Chaîne SMILES
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2