W286702
Phenethyl propionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Phenylethanol propanoate
About This Item
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; rose; sweet
Chaîne SMILES
CCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-11(12)13-9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup