W268402
Methyl phenylcarbinyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
α-Methylbenzyl acetate, α-Methylbenzenemethanol 1-acetate, 1-Phenylethyl acetate, Gardenol, Styrallyl acetate
About This Item
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; fruity
Chaîne SMILES
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
198.5 °F
Point d'éclair (°C)
92.5 °C