Key Documents
W206008
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2060
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
282
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.45 (vs air)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
184-185 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; tropical; fruity
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F
Point d'éclair (°C)
59 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter