H16604
Homopiperazine
98%
Synonyme(s) :
1,4-Diazacycloheptane, 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
169 °C (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges