Key Documents
566853
Sigma-Aldrich
1-Isopropylpiperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4710 (lit.)
Point d'ébullition
180-181 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.896 g/mL
Chaîne SMILES 
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup