Key Documents
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpiperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro Beilstein :
79881
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remainder water
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges