Key Documents
GF69897571
Platinum/Rhodium
wire, 0.38 mm diameter, Pt90%/Rh10%, length 0.2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT015148
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 698-975-71
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.38 mm