GF17267991
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT015148
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 172-679-91
Longueur
0.05 m
Diamètre
0.38 mm