Key Documents
GF20654232
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT015148
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 206-542-32
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.38 mm