GF13464457
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m
Synonyme(s) :
PC115130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 134-644-57
Longueur
0.05 m
Diamètre
0.25 mm