C5459
N-Carbethoxyphthalimide
96%
Synonyme(s) :
N-Ethoxycarbonylphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate, Ethyl phthalimide-N-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
crystals
Pf
90-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable