Key Documents
B89507
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Synonyme(s) :
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHCH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4711 (lit.)
Point d'ébullition
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup