Key Documents
638501
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)ethylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2SCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4900
Point d'ébullition
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter