632929
2-(Methylthio)ethylamine
97%
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl methyl sulfide, S-Methylcysteamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
146-149 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCCN
InChI
1S/C3H9NS/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter