Key Documents
B75158
Sigma-Aldrich
Bromopentafluorobenzene
99%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
BrC6F5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.96
Numéro Beilstein :
1819390
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
137 °C (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clé InChI
XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter