Principaux documents
290572
Sigma-Aldrich
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
97%
Synonyme(s) :
Tris(perfluorophenyl)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6F5)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.14
Beilstein:
773243
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33
Clé InChI
FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rui Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(18), 6573-6582 (2005-05-05)
Porphyrin-manganese(V)-oxo and porphyrin-manganese(IV)-oxo species were produced in organic solvents by laser flash photolysis (LFP) of the corresponding porphyrin-manganese(III) perchlorate and chlorate complexes, respectively, permitting direct kinetic studies. The porphyrin systems studied were 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (TPP), 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin (TPFPP), and 5,10,15,20-tetrakis(4-methylpyridinium)porphyrin (TMPyP). The
Barbara Chiavarino et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 16(3), 407-414 (2008-01-01)
Functional models of the Compound I intermediate of monooxygenase heme enzymes, namely [(TPFPP)(*+)Fe(IV)=O](+) and [(TPFPP)Mn(V)=O](+) (TPFPP = meso-tetrakis (pentafluorophenyl)porphyrinato dianion), are obtained as bare species by electrospray ionization from solutions of appropriate precursors and their reactivity is investigated in the
A Karipides et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 45 ( Pt 11), 1743-1745 (1989-11-15)
C18F15P, Mr = 532.1, monoclinic, P2(1)/c, a = 7.194 (2), b = 17.930 (4), c = 13.834 (2) A, beta = 94.29 (2) degrees, V = 1779 A3, Z = 4, Dm = 2.00, Dx = 1.99 g cm-3, lambda(Mo
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphine les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphine les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Afficher tout