Principaux documents
ALD00476
Sigma-Aldrich
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrNaO2S
Poids moléculaire :
257.08
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informations légales
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable