939765
Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide
contains 200 ppm MEHQ
Synonyme(s) :
Hydrogels
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid (Viscous Liquid or Paste)
Niveau de qualité
Contient
200 ppm MEHQ
Couleur
colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C)=C)NCCOCCOC(C)OCCOCCOCCOC(C)OCCOCCNC(C(C)=C)=O
Description générale
Application
- Targeted drug delivery application
- Controlled or sustained drug delivery
- As a pH clevable crosslinker
- Polyacetal polymer synthesis
- Stimuli responsive hydrogels
Caractéristiques et avantages
- Unique degradation mechanism -Degrades in acidic condition and produces neutral degradation products
- Water soluble
- Biodegradable and biocompatible
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable