934542
Silyl-ether based ROMP Monomer
PhSi
Synonyme(s) :
2,2-Diphenyl-1,3-dioxa-2-silacyclooct-5-ene
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Composition
PhSi
Couleur
off-white to light yellow
Chaîne SMILES
C1([Si]2(C3=CC=CC=C3)OC/C=C\CCO2)=CC=CC=C1
Clé InChI
AVFOQRQHJSIDGD-BAQGIRSFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- drug delivery
- molecular imaging
- self assembly
- hydrogels
- medical device coatings
- stimuli responsive material
Caractéristiques et avantages
- Copolymerize efficiency with a wide variety of norbornene-based (macro)monomers
- Controlled ROMP polymerization
- Silyl ether substitute can be tuned to control degradation
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable