934550
Silyl-ether based ROMP monomer
iPrSi
Synonyme(s) :
2,2-Bis(1-methylethyl)-1,3-dioxa-2-silacyclohept-5-ene
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
iPrSi
Couleur
colorless to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[Si]1(C(C)C)OC/C=C\CCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-10(2)14(11(3)4)12-8-6-5-7-9-13-14/h5-6,10-11H,7-9H2,1-4H3/b6-5-
Clé InChI
YBYQYMPJHKPHMH-WAYWQWQTSA-N
Description générale
Application
- drug delivery
- molecular imaging
- self assembly
- hydrogels
- medical device coatings
- stimuli responsive material
Caractéristiques et avantages
- Copolymerize efficiency with a wide variety of norbornene-based (macro)monomers
- Controlled ROMP polymerization
- Silyl ether substitute can be tuned to control degradation
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable