927155
DPEO
≥95%
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
Clé InChI
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable