Key Documents
927139
Sigma-Aldrich
DBO
≥95%
Synonyme(s) :
N,N′-Dibenzyloxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
AOIKOYRULAZZLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
DBO is a ligand for the copper-catalyzed couplings of heteroanilines with (hetero)aryl halides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhixiang Chen et al.
Organic letters, 21(17), 6874-6878 (2019-08-16)
N,N'-Dibenzyloxalamide (DBO) was identified as a powerful ligand for promoting Cu-catalyzed coupling of heteroanilines with (hetero)aryl halides. For (hetero)aryl chlorides, the coupling reaction occurred at 130 °C with 5 mol % CuBr and 10 mol % DBO. For (hetero)aryl bromides/iodides