926736
MNBO
≥95%
Synonyme(s) :
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
202-203 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(Cc3ccccc3)C(=O)C(=O)Nc1c2c(ccc1C)cccc2
Clé InChI
QOOOSPCWFVCKFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable