Key Documents
91692
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethylamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.06
Numéro Beilstein :
1733204
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
~7.6 psi ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.301 (lit.)
Point d'ébullition
36-37 °C (lit.)
Densité
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
Clé InChI
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Direct preparation of 2,2,2-trifluorodiazoethane useful for esterifying sulfonic acids
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
3.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
C.O. Meese
Synthesis, 1041-1041 (1984)