180386
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
220-222 °C (subl.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
Cl.NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N.ClH/c3-2(4,5)1-6;/h1,6H2;1H
Clé InChI
ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable