Principaux documents
904317
Sigma-Aldrich
Lithocholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24D4H36O3
Poids moléculaire :
380.60
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=C(O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18?,19-,20?,21?,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
Clé InChI
SMEROWZSTRWXGI-DQTGFMBMSA-N
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C