Key Documents
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.429
Densité
0.958 g/mL
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C