241067
2-Methoxyethylamine
99%
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the substitution reaction with phosphoimidazolide-activated derivatives of nucleosides.
- To synthesize amides by reacting with carboxylic acids.
- For the chemical modification of α-acrylated cross-linked polymer via aza-Michael addition.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter