M25007
3-Methoxypropylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-3-methoxypropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.07 (vs air)
Pression de vapeur
20 mmHg ( 30 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
Clé InChI
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter