Principaux documents
900970
Sigma-Aldrich
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonyme(s) :
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D9H11NO6P
Poids moléculaire :
266.28
Code UNSPSC :
12352108
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥96% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable