Merck
P3556
L-α-phosphatidylcholine
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
1,2-diacyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, 3-sn-phosphatidylcholine, L-α-lécithine, Asolectine, PC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type XVI-E
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
La phosphatidylcholine appartient à la classe des glycérophospholipides et son groupe de tête est constitué de choline. La choline est liée au squelette glycérol + acides gras (acide phosphatidique) par une liaison ester. C'est le phospholipide le plus abondant chez les eucaryotes.
Application
La L-α-phosphatidylcholine a été utilisée :
  • pour former un film lipidique mince utilisé dans la déplétion en cellules de Kupffer avec du clodronate encapsulé dans des liposomes
  • dans un tampon de dosage utilisé pour un test de la γ-sécrétase in vitro
  • dans la préparation d'un mélange de substrats pour le dosage par chromatographie liquide haute performance de l'activité de l'enzyme 5-lipoxygénase
Biochem/physiol Actions
C'est un phospholipide structural important du cerveau, qui représente environ 15 % des lipides totaux et qui est principalement localisé dans la substance grise.
C'est également une source de messagers lipidiques/lipides bioactifs tels que la lysophosphatidylcholine, le diacylglycérol, l'acide phosphatidique, l'acide arachidonique et le facteur d'activation plaquettaire. La phosphatidylcholine est produite dans le foie par la voie CDP-choline (cytidine diphosphocholine).
Packaging
Produit conditionné sous argon
Preparation Note
Produit préparé au moyen d'une variante du protocole décrit dans Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-phosphatidylcholine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe