Key Documents
486884
Sigma-Aldrich
Methan-d2-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD2HOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Densité
0.840 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.00 °C - closed cup