Merck
G5291
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Synonyme(s) :
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H20NO6P
Poids moléculaire :
257.22
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
248-962-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
biological source
soybean
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
General description
L-α-Glycerophosphorylcholine is a phospholipid, which is a derivative of phosphatidylcholine.
Application
L-α-Glycerophosphorylcholine has been used to rescue choline auxotrophy. It has also been used for the synthesis of glycerophospholipids.
Biochem/physiol Actions
Increases inositol phosphate formation.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe