Key Documents
900594
Sigma-Aldrich
Propene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
Propylene-3-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.07
Code UNSPSC :
12352119
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥97% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]C=C
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup