570060
Propene-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propylene-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
QQONPFPTGQHPMA-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup