Principaux documents
87350
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
purum, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
THQ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Beilstein:
116149
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
n20/D 1.594
pb
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
Pf
9-14 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
Clé InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein