749303
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Chaîne SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable