Key Documents
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
1-Piperidinesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Densité
1.308 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clé InChI
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable